Principaux documents
IRMM007
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
1 SET
10 470.00 CHF
10 470.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 SET
10 470.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
10 470.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 64Zn
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
Changement de masse
depleted
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Conditionnement
set of 6 ampoules a 5 mL
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM007
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission