FPPMCC5
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (184.0 °C)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
according to ASTM® D93
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Description générale
Informations légales
Étalon
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)