Principaux documents
CRMUCFGO1
CFPP Standard
CFPP ASTM D 6371; EN 116 / IP 309 (-17.4 °C)
Synonyme(s) :
Cold Filter Plugging Point Standard
250 ML
353.00 CHF
353.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
353.00 CHF
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
353.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
according to ASTM® 6371
according to EN 116
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
pb
141-462 °C
Application(s)
petroleum
Format
mixture
Description générale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C