F0253020
Fluoxetine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluoxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CCCc1ccccc1)C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Clé InChI
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable