F0041000
Fenbufen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
γ-Oxo-(1,1′-biphenyl)-4-butanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fenbufen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
184-187 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Clé InChI
ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable