Principaux documents
ERMDA483IFCC
anti-PR3 IgG in human serum
ERM®, certified reference material
1 EA
211.00 CHF
211.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
211.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
211.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Température de stockage
−70°C
Description générale
A serum protein reference material intended for the standardisation of measurements of immunoglobulin G proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies (IgG PR3 ANCA). The material was produced according to ISO Guide 34:2009 and is certified in accordance with ISO Guide 35:2006
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable