Principaux documents
ERMCE477
Mussel tissue (butyltins)
ERM®, certified reference material
14 G
316.00 CHF
316.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
14 G
316.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
316.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
certified by the BSC
Composition
dibutyltin (DBT), 1.54 mg/kg ±0.12 mg/kg by
monobutyltin (MBT), 1.50 mg/kg ±0.28 mg/kg by
tributyltin (TBT), 2.2 mg/kg ±0.19 mg/kg by
Fabricant/nom de marque
JRC
Matrice
mussel
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Glass bottle containing ~14 g of powder
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCE477
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements / Metallorganics: DBT: Sn(C4H9)2, MBT: Sn(C4H9)3, TBT: Sn(C4H9)3
Matrix Group: Fish and Seafood
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable