Principaux documents
ERMBF436C
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
Synonyme(s) :
DAS-44406-6 soya seed
1 G
116.00 CHF
116.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
116.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
116.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified for the mass fraction of DAS-44406 Soya
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF436C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable