Principaux documents
ERMBF429C
Cotton seed GMO standard T304-40
ERM®, certified reference material, 10% T304-40 Cotton seed, for the detection of GMO cotton seed (T304-40) with PCR
1 G
97.90 CHF
97.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
97.90 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
97.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO cotton seed (T304-40) with PCR
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF429C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable