Principaux documents
ERMBF417A
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
1 G
113.00 CHF
113.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
113.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
113.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Gamme de produits
BioChemika
Composition
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF417A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3