Principaux documents
ERMBC403
Cucumber (pesticides)
ERM®, certified reference material
1 EA
1 260.00 CHF
1 260.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 260.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 260.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
Format
matrix material
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBC403
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable