Principaux documents
ERMBB444
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material, blank
5 G
141.00 CHF
141.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
141.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
141.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
neat
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBB444
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Matrix Group: Meat
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable