Principaux documents
ERMAD413
Plasmid DNA Fragments of MON 810 Maize
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Maize GMO Standard ERM-BF413, GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
1 EA
140.00 CHF
140.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
140.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
140.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAD413
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable