DLW356640
Corning® BioCoat™ Plate 96w PDL Blk/Clr 5pac 50cas
Synonyme(s) :
plastic coated cell culture plate
About This Item
Produits recommandés
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
room temp