Principaux documents
DLW354115
Sigma-Aldrich
Corning® T-Cell Supplement Rat w/Con A 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rat
Fabricant/nom de marque
Corning
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.