D1600000
Diethylstilbestrol dimethyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
NSC 41198, NSC 8137
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diethylstilbestrol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H24O2/c1-5-19(15-7-11-17(21-3)12-8-15)20(6-2)16-9-13-18(22-4)14-10-16/h7-14H,5-6H2,1-4H3/b20-19+
Clé InChI
VQOAQMIKPYNCMV-FMQUCBEESA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable