Principaux documents
S849529
3,6-DIMETHYLPHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S849529-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Changer de vue
S849529-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.173
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025