D0630000
Desmethylmetrifonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metrifonate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OC)(O)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
Clé InChI
KFPHBRHXSUAGID-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable