CRM962
PCB Congeners - Loamy Sand
pkg of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM962-050
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable