Principaux documents
CRM090
Supelco
Nutrients - Clay Soil
pkg of 100 g
100 G
210.00 CHF
210.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
210.00 CHF
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
210.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
certificate is enclosed in each package
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM090-100
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable