CCW950
Rose Bengal Chloramphenicol Agar Plates
Selective medium for isolation of yeast and molds from the environment and food products, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
RBCA
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 11133
Niveau de qualité
Forme
solid
Durée de conservation
3.5 mo. at 2‑14 (Expiry date on the label)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
agar, 15.0 g/L
chloramphenicol, 0.10 g/L
D(+)-glucose, 10.0 g/L
magnesium sulfate, 0.50 g/L
mycological peptone, 5.00 g/L
potassium phosphate, 1.00 g/L
rose bengal, 0.05 g/L
Conditionnement
box of 20 plates
Conditions de stockage
(Store dry and tightly closed)
Paramètres
21 mL filling volume
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
Couleur
strongly pink
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
- 1 box with 2 packs of 10 plates/pack
- Single cellophane
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable