BP931
Desipramine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
desipramine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Clé InChI
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)