BP648
Morphine sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Morphine sulfate salt pentahydrate, Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
morphine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
Clé InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)