BP145
Ethopabate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate, Ethopabate, Ethyl pabate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethopabate
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
GOVWOKSKFSBNGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3