Principaux documents
BCR614S6
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs)
BCR®, certified reference material, Solution S6
1 ML
2 500.00 CHF
2 500.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
2 500.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 500.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR614S6
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.0 °C - closed cup