Principaux documents
BCR613
Prostate specific antigen (protein mass)
BCR®, certified reference material
1 EA
138.00 CHF
138.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
138.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
138.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR613
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable