Principaux documents
BCR326
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Zinc, unalloyed
0.7 KG
370.00 CHF
370.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.7 KG
370.00 CHF
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
370.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR326
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3