Principaux documents
BCR126B
Lead glass (composition/refractive index)
BCR®, certified reference material
300 G
481.00 CHF
481.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
300 G
481.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
481.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR126B
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable