Principaux documents
BCR102
Tungsten carbide powder (O)
BCR®, certified reference material
2 G
148.00 CHF
148.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
148.00 CHF
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
148.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Conditionnement
2-3 gr
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR102
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable