Principaux documents
ARK2219
SAFC
PEP TCHA
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid tri(cyclohexylammonium) salt, PEP-3CHA, Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylamine) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5O6P · 3C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.56
Beilstein:
3752336
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
Clé InChI
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable