Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
A5030
Sigma-Aldrich
Agarose
Ultra-low Gelling Temperature
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
algae (marine)
Niveau de qualité
Type
Type IX
Forme
powder
EEO
≤0.05
Pf
≤50 °C (0.8% gel)
Température de transition
gel point 8-17 °C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Hexagonal Boron Nitride Quantum Dots Embedded on Layer-by-Layer Films for Peroxidase-Assisted Colorimetric Detection of beta-Galactosidase Producing Pathogens.: Demonstrates the innovative application of agarose in the development of diagnostic tools by embedding boron nitride quantum dots in agarose films for enzymatic colorimetric detection, highlighting its potential in biochemical assays and pathogen detection (Majumdar et al., 2024).
  • Age, sex and breed effect on laboratory parameters in natural Babesia canis infection.: This study uses agarose gel electrophoresis for analyzing blood samples in veterinary medicine, showcasing its application in disease diagnostics and research (Janjic et al., 2024).
  • Magnetic quaternary ammonium polymer bearing porous agarose for selective extraction of Aristolochic acids in the plasma.: Highlights the role of agarose in creating sophisticated extraction media for bioactive compounds, which is critical for advancing analytical techniques in toxicology and pharmacology (Liu et al., 2024).
Agarose is low melting and recommended for use in recovery and cloning for 200 – 25kB for DNA, RNA gel electrophoresis. Also, it can be used for cell culture and viral plaque assay.
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Charles B Kimmel et al.
PloS one, 5(3), e9475-e9475 (2010-03-12)
The morphologies of individual bones are crucial for their functions within the skeleton, and vary markedly during evolution. Recent studies have begun to reveal the detailed molecular genetic pathways that underlie skeletal morphogenesis. On the other hand, understanding of the
A Prunet et al.
Lab on a chip, 20(21), 4016-4030 (2020-09-26)
Emerging evidence suggests the importance of mechanical stimuli in normal and pathological situations for the control of many critical cellular functions. While the effect of matrix stiffness has been and is still extensively studied, few studies have focused on the
Desislava Yanakieva et al.
Scientific reports, 10(1), 10182-10182 (2020-06-25)
In this study, we present a straightforward approach for functional cell-based screening by co-encapsulation of secretor yeast cells and reporter mammalian cells in millions of individual agarose-containing microdroplets. Our system is compatible with ultra-high-throughput selection utilizing standard fluorescence-activated cell sorters
Matthew J Anderson et al.
eLife, 9 (2020-11-20)
During vertebrate development, the presomitic mesoderm (PSM) periodically segments into somites, which will form the segmented vertebral column and associated muscle, connective tissue, and dermis. The periodicity of somitogenesis is regulated by a segmentation clock of oscillating Notch activity. Here
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the