A0152000
Acetylcysteine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N′-Diacetyl-L-cystine, NSC 203780
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetylcysteine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(SCC(NC(=O)C)C(=O)O)CC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
YTPQSLLEROSACP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances in acetylcysteine using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0967 of European Pharmacopeia.
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable