94549
MCPA-thioethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
S-Ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetate, Phenothiol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
sulfur content, 12.84-13.36% (S/C-analysis)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCSC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C11H13ClO2S/c1-3-15-11(13)7-14-10-5-4-9(12)6-8(10)2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
AZFKQCNGMSSWDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable