93539
N-Heptanoylglycine
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(Heptanoylamino)acetic acid, N-(1-Oxoheptyl)glycine, Heptanoyl glycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CNC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C9H17NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
RNFCYFVPNIXAHP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable