93513
4-Hexylresorcinol
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
333-335 °C (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Clé InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
388.4 °F
Point d'éclair (°C)
198 °C