92842
Pyributicarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O-3-tert-Butylphenyl 6-methoxy-2-pyridyl(methyl)thiocarbamate, O-[3-(1,1-Dimethylethyl)phenyl] N-(6-methoxy-2-pyridinyl)-N-methylcarbamothioate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
carbon content, 64.1-66.7%
nitrogen content, 8.3-8.7%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cccc(n1)N(C)C(=S)Oc2cccc(c2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H22N2O2S/c1-18(2,3)13-8-6-9-14(12-13)22-17(23)20(4)15-10-7-11-16(19-15)21-5/h6-12H,1-5H3
Clé InChI
VTRWMTJQBQJKQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable