Documents
92775
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl (trimethylsilyl)acetylenecarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
~25 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Autres remarques
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
K.P.C. Vollhardt
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 525-525 (1984)
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 421-421 (1985)