91446
Acide pentadécanoïque
analytical standard
Synonyme(s) :
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
257 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
51-55 °C
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup