909564
4-Azido-L-phenylalanine
≥98%
Synonyme(s) :
3-(p-Azidophenyl)-L-alanine hydrochloride, 4-Azidophenylalanine hydrochloride, 4-N3-L-Phenylalanine, p-Azido-L-phenylalanine hydrochloride, p-Azido-Phe*HCl, p-Azidophenylalanine hydrochloride, H-4-Azido-Phe*HCl, H-L-4-Azido-Phe-OH, H-L-Phe(4-N3)-OH, H-Phe(4-N3)*HCl, Phe(pN3)*HCl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H10N4O2/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
Clé InChI
NEMHIKRLROONTL-QMMMGPOBSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)