Principaux documents
768944
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine hydrochloride
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Amino-4-pentyne hydrochloride, 4-Pentynylamine hydrochloride, 5-Amino-1-pentyne hydrochloride
500 MG
204.00 CHF
204.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
204.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9N· HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.59
Beilstein:
7376466
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
204.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
Clé InChI
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable