Principaux documents
908797
Sigma-Aldrich
Triméthyl(méthylcyclopentadiényl)platine(IV)
Umicore
Synonyme(s) :
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
About This Item
Formule linéaire :
C5H4CH3Pt(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
crystals
low-melting solid
Pf
29-30 °C
30-31 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
Clé InChI
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore HS161 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Stockage et stabilité
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3