Principaux documents
908738
Sigma-Aldrich
CX33
Umicore
Synonyme(s) :
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diphenylmethyl)-4-methylphenyl-2-imidazolylidene]palladium(II)
1 G
190.00 CHF
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
190.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C78H65ClN2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1172.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Pd].Cl.N7(CN(C=C7)c8c(cc(cc8C(c%12ccccc%12)c%11ccccc%11)C)C(c%10ccccc%10)c9ccccc9)c2c(cc(cc2C(c6ccccc6)c5ccccc5)C)C(c4ccccc4)c3ccccc3.C(Cc1ccccc1)C
Clé InChI
CEGNVDTVPMGIJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore CX33 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes, arylation, Buchwald-Hartwig amination, and Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable