90871
Isopropyl acetate
analytical standard
Synonyme(s) :
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
47 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
894 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
1.8 %, 37 °F
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
Point d'ébullition
85-91 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.