Documents
90452
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol monohexyl ether
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
C6E3, Hexyl triethylene glycol ether, Hexyltriglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5(OCH2CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.33
Numéro Beilstein :
1757858
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Densité
0.961 g/mL at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCCCOCCOCCOCCO