Principaux documents
STBMRFK34
Millipore
Fluide K
Fluid K - Ready-to-use Rinse Fluid
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Fluide de dilution K, Fluide K en flacon avec bouchon à vis et septum, Liquide de lavage, Liquide de rinçage
About This Item
Code UNSPSC :
41106214
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Description
Diluting or rinsing fluid for samples containing petrolatum/oil
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
Contenance du flacon
500 mL
Volume du flacon
300 mL , filling volume
Couleur
light, with no precipitate and free of visible particles
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.9
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Le Fluide K permet de tester les échantillons qui contiennent de la Vaseline, des huiles ou des solutions huileuses. Sa composition est conforme aux spécifications du chapitre 2.6.1 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.), du chapitre 71 de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP) et du chapitre 4.06 de la pharmacopée japonaise (JP). Il se présente sous la forme d'un liquide jaune clair de pH 6,9 ± 0,2 à 25 °C. Il peut être conservé pendant 12 mois entre 15 °C et 25 °C (à l'abri de la lumière). Une boîte contient 4 flacons de 300 ml de fluide, chaque flacon étant équipé d'un bouchon à vis avec septum pour réduire le risque de contamination croisée tout en optimisant les procédures de désinfection.
Application
Essais de stérilité
Tests de biocharge
Le Fluide K est utilisé comme liquide de dilution ou de rinçage dans les essais de stérilité réalisés sur des échantillons contenant de la Vaseline ou de l'huile. Il peut être associé au système d'essais de stérilité Steritest® ou utilisé dans les tests de biocharge pour rincer les membranes et diluer/dissoudre les échantillons. Enfin, il convient parfaitement au rinçage des circuits empruntés par les fluides dans les dispositifs médicaux, ainsi qu'aux échantillons difficiles à filtrer ou à dissoudre.
Composants
Bouchon à vis avec septum
Milieu de culture
Fluide K
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review