87297
Bromure de tétrahexylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
99-100 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 250 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 500 nm Amax: 0.03
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable