83714
XLT4 Agar Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Sodium tetradecyl sulfate, 7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sodium salt, Niaproof® 4, Sodium tetradecyl sulfat, Sodium7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol™ 4
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter