82547
(−)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(−)-ψ-Ephedrine, (1R,2R)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-Pseudoephedrine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D −51±2°, c = 0.6% in ethanol
Pf
116-119 °C
Chaîne SMILES
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
Clé InChI
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Autres remarques
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters