78943
Hydroxyanisole butylé
analytical standard
Synonyme(s) :
2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, BHA, Éther monométhylique de la 2(3)-t-butylhydroquinone, 2(3)-t-Butylhydroquinone monométhyl éther
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
6.2 (vs air)
Essai
≥99.0% (sum of isomers, GC)
Température d'inflammation spontanée
599 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
58-60 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Clé InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Food samples using square-wave voltammetry (SWV), further confirmed by high-performance liquid chromatography technique (HPLC)[2] and capillary electrophoresis (CE) coupled with end-column amperometric detection.[3]
- Cosmetics using fluorescence spectroscopy with second-order calibration, further confirmed by HPLC technique.[4]
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup