77180
Peptone from animal proteins
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone porcine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine skeletal muscle
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
total nitrogen (N), ≥10%
Conditionnement
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Résidus de calcination
≤22%
Perte
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, faintly to light brownish-yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.